4-(Dimethylamino)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Dimethylpiperidin-4-amine
L20176.06
L20176.14
L20176.06EA
116
EUR
L20176.06
L20176.14
4-(Dimethylamino)piperidine 97%
4-(Dimethylamino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 50533-97-6
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 1190
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00023144
Formula:
C₇H₁₆N₂ Pto. Ebullición: 187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023144 Núm. CAS: 50533-97-6 EINECS: 256-617-2 ADR: 8,III |