3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20196.06
L20196.14
L20196.06EA
45.2
EUR
L20196.06
L20196.14
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile
Purity: 99%
CAS No.: 10154-75-3
Molecular Formula: C9H9NO2S
Formula Weight: 195.24
Odour: Odourless
Melting Point: 94-96°
Beilstein Reference: 2051019
MDL No.: MFCD00047798
Formula:
C₉H₉NO₂S Pto. de fusión: 94…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047798 Núm. CAS: 10154-75-3 EINECS: 233-424-1 |