Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (S)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
L20259.06 L20259.14
L20259.06EA 115 EUR
L20259.06 L20259.14
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Purity: 97% CAS No.: 312745-91-8 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 270° Optical Rotation: +5°(neat) MDL No.: MFCD00672878
Formula: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,17 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C
Densidad: 1,114
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672878
Núm. CAS: 312745-91-8