2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L20266.03 L20266.06
L20266.03EA 107 EUR
L20266.03 L20266.06
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 95% CAS No.: 79784-36-4 Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O Formula Weight: 170.12(anhy) Melting Point: 51-54° Beilstein Reference: 4387465 MDL No.: MFCD04038287
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Pto. de fusión: 51…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038287
Núm. CAS: 79784-36-4