3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3,4-Difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
L20271.03 L20271.06
L20271.03EA 118 EUR
L20271.03 L20271.06
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 79784-34-2 Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O Formula Weight: 170.12(anhy) Melting Point: 85-90° Beilstein Reference: 2574671 MDL No.: MFCD03453081
Formula: C8H6F2O3
MW: 188,13 g/mol
Pto. de fusión: 85…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453081
Núm. CAS: 79784-34-2