4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
L20272.03
L20272.06
L20272.03EA
87.6
EUR
L20272.03
L20272.06
4-Fluorophenylglyoxal hydrate, hidrato 98%
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 403-32-7
Molecular Formula: C8H5FO2.xH2O
Formula Weight: 152.13(anhy)
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2354778
MDL No.: MFCD01320770
Formula:
C₈H₇FO₃ MW: 170.140 g/mol Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320770 Núm. CAS: 403-32-7 |