3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate 97% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate, 2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
L20273.03
L20273.06
L20273.03EA
83.2
EUR
L20273.03
L20273.06
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate 97% (dry weight)
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 65709-23-1
Molecular Formula: C9H6O4.xH2O
Formula Weight: 178.15(anhy)
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 7703971
MDL No.: MFCD06801031
Formula:
C₉H₆O₄·xH₂O MW: 196,16 g/mol Pto. de fusión: 127…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06801031 Núm. CAS: 65709-23-1 |