4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L20274.03
L20274.06
L20274.03EA
77.2
EUR
L20274.03
L20274.06
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 16208-17-6
Molecular Formula: C9H8O3.xH2O
Formula Weight: 164.16(anhy)
Melting Point: 104-111°
Boiling Point: 145-147°/13mm
Beilstein Reference: 606701
MDL No.: MFCD00234534
Formula:
C₉H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 145…147 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 104…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234534 Núm. CAS: 16208-17-6 |