Trimethyl orthovalerate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester
L20377.14
L20377.22
L20377.14EA
107
EUR
L20377.14
L20377.22
Trimethyl orthovalerate 98%
Trimethyl orthovalerate
Purity: 98%
CAS No.: 13820-09-2
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 1739200
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008481
Formula:
C₈H₁₈O₃ MW: 162,23 g/mol Pto. Ebullición: 164…166 °C Densidad: 0,941 Pto. de inflamación: 41 °C (105 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008481 Núm. CAS: 13820-09-2 EINECS: 237-496-5 ADR: 3,III Índice Merck: 14,9717 |