1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Bis(4-piperidyl)propane, 4,4'-Trimethylenedipiperidine, 1,3-Di(piperidin-4-yl)propane
L20442.14 L20442.22
L20442.14EA 38.1 EUR
L20442.14 L20442.22
1,3-Di-4-piperidylpropane ≥97%
1,3-Di-4-piperidylpropane
Purity: 97+% CAS No.: 16898-52-5 Molecular Formula: C13H26N2 Formula Weight: 210.36 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 63-68° Boiling Point: 327° Beilstein Reference: 111615 MDL No.: MFCD00038013
Formula: C₁₃H₂₆N₂
MW: 210,37 g/mol
Pto. Ebullición: 327 °C
Pto. de fusión: 63…68 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038013
Núm. CAS: 16898-52-5
EINECS: 240-941-6