Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Cyano-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
H62245.03 H62245.06
H62245.03EA 186 EUR
H62245.03 H62245.06
Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster 96%
Ácido 3-ciano-4-fluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795681
Núm. CAS: 775351-57-0