Tetrametilamonio hidróxido 25% aqueous solution w/w
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrametilamonio
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 62.4 EUR
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tetrametilamonio hidróxido 25% aqueous solution w/w
Tetrametilamonio hidróxido
Formula: C₄H₁₃NO
MW: 91.15 g/mol
Pto. Ebullición: ∼102 °C
Densidad: 1.014
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,9224