Kerosene low odor
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L14479.AP
L14479.0F
L14479.APEA
30.4
EUR
L14479.AP
L14479.0F
Kerosene low odor
Kerosene - CAS 64742-47-8
CAS No.: 64742-47-8
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 200-250°
Merck Reference: 14,5294
UN No.: 1223
MDL No.: MFCD00135561
Pto. Ebullición:
200…250 °C Densidad: 0,800 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
64742-47-8 EINECS: 265-149-8 UN: 1223 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5294 |