1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
L14660.22 L14660.06 L14660.14
L14660.22EA 280 EUR
L14660.22 L14660.06 L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless Melting Point: 63-68° Boiling Point: 123°/0.2mm Beilstein Reference: 130685
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,20 g/mol
Pto. Ebullición: 123 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 63…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003192
Núm. CAS: 4641-57-0
EINECS: 225-069-6
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,01337