Ácido fosfomolíbdico hidrato (>47,5% Mo)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
L15827.14 L15827.22 L15827.36
L15827.14EA 37.3 EUR
L15827.14 L15827.22 L15827.36
Ácido fosfomolíbdico hidrato (>47,5% Mo)
Ácido fosfomolíbdico hidrato
CAS No.: 51429-74-4 Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O Formula Weight: 1825.25(anhy) Melting Point: 78-90° Merck Reference: 14,7342 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149913
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843.27 g/mol
Pto. de fusión: 78…90 °C
Densidad: 3.15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149913
Núm. CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 12,07498