Sodio docusato USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
DO105-125GM DO105-2.5KG DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA 255 EUR
SPCMDO105-125GM SPCMDO105-2.5KG SPCMDO105-25KGBL
Sodio docusato USP
Sodio docusato
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₂₀H₃₇NaO₇S
Pto. Ebullición: ∼180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼155 °C
Densidad: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012455
Núm. CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Índice Merck: 12,03460
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.