Polietilenglicol 8.000 NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: PEG 8.000
PO131-12KG PO131-500GM
SPCMPO131-12KGEA 1040 EUR
SPCMPO131-12KG SPCMPO131-500GM
Polietilenglicol 8.000 NF
Polietilenglicol 8.000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779615
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Índice Merck: 12,07729