Aceite de ricino USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
CA208-200LTBL CA208-20LTMT CA208-4LTGL CA208-500MLGL
SPCMCA208-200LTBLEA 4980 EUR
SPCMCA208-200LTBL SPCMCA208-20LTMT SPCMCA208-4LTGL SPCMCA208-500MLGL
Aceite de ricino USP
Aceite de ricino
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C (copa cerrada)
Número MDL: MFCD00130746
Núm. CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Índice Merck: 13,01908