1-Hexadecanol NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Alcohol cetílico, Alcohol palmitílico
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 1680 EUR
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadecanol NF
1-Hexadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242.45 g/mol
Pto. Ebullición: 305…330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 46…52 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004760
Núm. CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Índice Merck: 13,02037
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 90% Min.