1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato ≥98.0% NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
CH122-12KGBL CH122-2.5KG CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH122-12KGBL SPCMCH122-2.5KG SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato ≥98.0% NF
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol hemihidrato
Formula: C₈H₁₆Cl₆O₃
Pto. Ebullición: 167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179352
Núm. CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.