1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol, anhidro NF
Proveedor: Spectrum Chemical
CH123-12KGBL CH123-50KGBL CH123-25GM CH123-500GM
SPCMCH123-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH123-12KGBL SPCMCH123-50KGBL SPCMCH123-25GM SPCMCH123-500GM
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol, anhidro NF
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanol
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₄H₇Cl₃O
Pto. Ebullición: 166 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78 °C
Número MDL: MFCD02179352
Núm. CAS: 57-15-8
EINECS: 200-317-6
Índice Merck: 13,02148
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.