4-Cloro-3,5-xilenol USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-3,5-dimetilfenol, Cloroxilenol
CH136-12KGBL CH136-25KGBL CH136-50KGBL
SPCMCH136-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH136-12KGBL SPCMCH136-25KGBL SPCMCH136-50KGBL
4-Cloro-3,5-xilenol USP
4-Cloro-3,5-xilenol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Pto. Ebullición: 246
Pto. de fusión: 114…116 °C
Densidad: 1.364 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132
Número MDL: MFCD00002324
Núm. CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Índice Merck: 13,02194
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.