DL-Bornán-2-ona (sintético) USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 6830 EUR
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
DL-Bornán-2-ona (sintético) USP
DL-Bornán-2-ona
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼180 °C
Densidad: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074738
Núm. CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III