Aceite de maíz NF
Proveedor: Spectrum Chemical
CO136-200LTBL CO136-4LTGL CO136-25ML
SPCMCO136-200LTBLEA 3850 EUR
SPCMCO136-200LTBL SPCMCO136-4LTGL SPCMCO136-25ML
Aceite de maíz NF
Aceite de maíz
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,918 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00130865
Núm. CAS: 8001-30-7
EINECS: 232-281-2