Cyanocobalamina, crystalline USP
Proveedor: Spectrum Chemical
CY105-1KGBL CY105-100GMBL CY105-25GM
SPCMCY105-1KGBLEA 0 EUR
SPCMCY105-1KGBL SPCMCY105-100GMBL SPCMCY105-25GM
Cyanocobalamina, crystalline USP
Cyanocobalamina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Pto. de fusión: 320 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151092
Núm. CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Índice Merck: 12,10152
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 96% Min.