L(+)-Cisteína
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cisteína
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 1230 EUR
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-Cisteína
L-Cisteína
Formula: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 115
Densidad: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064306
Núm. CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Índice Merck: 13,02810
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.