Dextrano, M.W. ~ 500,000, en polvo
Proveedor: Spectrum Chemical
D1004-10KGBL D1004-1KG D1004-50KGBL D1004-100GM
SPCMD1004-10KGBLEA 9630 EUR
SPCMD1004-10KGBL SPCMD1004-1KG SPCMD1004-50KGBL SPCMD1004-100GM
Dextrano, M.W. ~ 500,000, en polvo
Dextrano
Form: Powder
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Número MDL: MFCD00130935
Núm. CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5