Dietilenglicol
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: 2,2'-Oxidietanol
D1027-200LTBL D1027-20LT
SPCMD1027-200LTBLEA 3660 EUR
SPCMD1027-200LTBL SPCMD1027-20LT
Dietilenglicol
Dietilenglicol
Formula: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Pto. Ebullición: 245
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 123 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002882
Núm. CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Índice Merck: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97% Min.