Etanolamina NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
M1322-200LTBL M1322-20LT M1322-4LT
SPCMM1322-200LTBLEA 0 EUR
SPCMM1322-200LTBL SPCMM1322-20LT SPCMM1322-4LT
Etanolamina NF
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10,5 °C
Densidad: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.