Cinc cloruro, granular JP, USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
ZI105-12KG ZI105-2.5KG ZI105-50KGBL ZI105-100GM ZI105-500GM
SPCMZI105-12KGEA 2460 EUR
SPCMZI105-12KG SPCMZI105-2.5KG SPCMZI105-50KGBL SPCMZI105-100GM SPCMZI105-500GM
Cinc cloruro, granular JP, USP
Cinc cloruro
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: ZnCl₂
Pto. Ebullición: 732 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283 °C
Densidad: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97% Min.