Dodecilbencenosulfonato de sodio, en polvo
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
D1064-12KG D1064-25KGBL D1064-90KGBL
SPCMD1064-12KGEA 951 EUR
SPCMD1064-12KG SPCMD1064-25KGBL SPCMD1064-90KGBL
Dodecilbencenosulfonato de sodio, en polvo
Dodecilbencenosulfonato de sodio
Form: Powder
Formula: C₁₈H₂₉NaO₃S
Pto. de fusión: > 300 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011508
Núm. CAS: 25155-30-0
EINECS: 246-680-4
Índice Merck: 13,08686
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 90% Min.