Dietilo ftalato NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Phthalic acid diethyl ester
D1097-200LTBL D1097-20LT D1097-4LTGL
SPCMD1097-200LTBLEA 0 EUR
SPCMD1097-200LTBL SPCMD1097-20LT SPCMD1097-4LTGL
Dietilo ftalato NF
Dietilo ftalato
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Pto. Ebullición: 298
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 156 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009111
Núm. CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Índice Merck: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.