Oxidipropanol
Proveedor: Spectrum Chemical
D1207-200LTBL D1207-20LT
SPCMD1207-200LTBLEA 3290 EUR
SPCMD1207-200LTBL SPCMD1207-20LT
Oxidipropanol
Oxidipropanol
Formula: C₆H₁₄O₃
Número MDL: MFCD00051023
Núm. CAS: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.