Timerosal USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Sodio etilmercuritiosalicilato, Tiomersal, Mertiolato
TH125-1KGBL TH125-500GMBL TH125-5GM
SPCMTH125-1KGBLEA 0 EUR
SPCMTH125-1KGBL SPCMTH125-500GMBL SPCMTH125-5GM
Timerosal USP
Timerosal
Formula: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404,82 g/mol
Pto. de fusión: 232…233 °C
Pto. de inflamación: 250 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013062
Núm. CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 97% Min.