Ácido dietilentriaminopentaacético
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, Ácido N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacético
D2323-2.5KG D2323-25KGBL
SPCMD2323-2.5KGEA 1810 EUR
SPCMD2323-2.5KG SPCMD2323-25KGBL
Ácido dietilentriaminopentaacético
Ácido dietilentriaminopentaacético
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35 g/mol
Pto. de fusión: 220…222 °C
Densidad: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004289
Núm. CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,07202
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.