Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 1440 EUR
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Ácido piridina-2,6-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 327 °C
Pto. de inflamación: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006299
Núm. CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.