Dextrina, amarillo, en polvo
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Dextrin
DE138-2.5KG DE138-50LBBL
SPCMDE138-2.5KGEA 455 EUR
SPCMDE138-2.5KG SPCMDE138-50LBBL
Dextrina, amarillo, en polvo
Dextrina
Form: Yellow Powder
Formula: (C₆H₁₂O₆)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081554
Núm. CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4