Bismuto subnitrato, en polvo USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 4730 EUR
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
Bismuto subnitrato, en polvo USP
Nitrato óxido de hidróxido de bismuto
Form: Powder
Formula: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Densidad: 4,928 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00064844
Núm. CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 79% Min.