2-Etoxietilo acetato
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilglicol, Acetato de 2-etoxietilo
E1024-200LTBL E1024-20LTMT E1024-4LTGL
SPCME1024-200LTBLEA 5720 EUR
SPCME1024-200LTBL SPCME1024-20LTMT SPCME1024-4LTGL
2-Etoxietilo acetato
2-Etoxietilo acetato
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 156 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Número MDL: MFCD00009251
Núm. CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03787
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.