Diisopropilamina
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: N-Isopropyl-2-propanamine
D2282-200LTBL D2282-20LT
SPCMD2282-200LTBLEA 4940 EUR
SPCMD2282-200LTBL SPCMD2282-20LT
Diisopropilamina
Diisopropilamina
Formula: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Pto. Ebullición: 84
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008862
Núm. CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03219
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.