4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Proveedor: Spectrum Chemical
Peligro
Sinónimos: Alcohol de diacetona, Alcohol diacetónica
DI102-200LTBL DI102-20LTMT
SPCMDI102-200LTBLEA 6430 EUR
SPCMDI102-200LTBL SPCMDI102-20LTMT
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004471
Núm. CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
IR: 01-2119473975-21
Índice Merck: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM