Acetanilida
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
A1007-12KGBL A1007-1KG A1007-50KGBL
SPCMA1007-12KGBLEA 2300 EUR
SPCMA1007-12KGBL SPCMA1007-1KG SPCMA1007-50KGBL
Acetanilida
Acetanilida
Formula: C₈H₉NO
Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 115 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Número MDL: MFCD00008674
Núm. CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Índice Merck: 13,00051
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.