2-(2-Etoxietoxi)etanol
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 6030 EUR
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
2-(2-Etoxietoxi)etanol
2-(2-Etoxietoxi)etanol
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002872
Núm. CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
IR: 01-2119475105-42
Índice Merck: 13,01809
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.