Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
Proveedor: Spectrum Chemical
E1023-200LTBL
E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA
5990
EUR
SPCME1023-200LTBL
SPCME1023-20LTMT
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
Formula:
C₈H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 210 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 1,0114 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00041928 Núm. CAS: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99% Min. |