EDTA sal dipotásica dihidrato ≥99%, grado reactivo
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de dipotasio dihidrato, Ácido edético sal dipotásica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal dipotásica dihidrato
E1042-12KG E1042-2.5KG E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA 1950 EUR
SPCME1042-12KG SPCME1042-2.5KG SPCME1042-50KGBL
EDTA sal dipotásica dihidrato ≥99%, grado reactivo
EDTA sal dipotásica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46 g/mol
Pto. de fusión: 272
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150036
Núm. CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Índice Merck: 13,03546
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99% Min.