4-Hidroxibenzoato de etilo NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 2510 EUR
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
4-Hidroxibenzoato de etilo NF
4-Hidroxibenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 297
Pto. de fusión: 116…118 °C
Densidad: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002353
Núm. CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Índice Merck: 13,03869
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98% Min.