Ácido fumárico NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Atención
Sinónimos: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
F1096-12KG F1096-2.5KG F1096-50KGBL
SPCMF1096-12KGEA 2140 EUR
SPCMF1096-12KG SPCMF1096-2.5KG SPCMF1096-50KGBL
Ácido fumárico NF
Ácido fumárico
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Pto. Ebullición: 356
Pto. de fusión: 287
Densidad: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 273
Número MDL: MFCD00002700
Núm. CAS: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Índice Merck: 13,04308
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.5% Min.