di-Amonio hidrogenofosfato, granular NF
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
A1244-12KG A1244-2.5KG A1244-45KGBL
SPCMA1244-12KGEA 1660 EUR
SPCMA1244-12KG SPCMA1244-2.5KG SPCMA1244-45KGBL
di-Amonio hidrogenofosfato, granular NF
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formula: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
IR: 01-2119490974-22
Índice Merck: 13,00546
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 96% Min.