L-Alanina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
A1253-1KG A1253-25KGBL A1253-5KG
SPCMA1253-1KGEA 688 EUR
SPCMA1253-1KG SPCMA1253-25KGBL SPCMA1253-5KG
L-Alanina USP
L-Alanine
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064410
Núm. CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Índice Merck: 13,00203
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.