L(+)-Histidina USP
Proveedor: Spectrum Chemical
Sinónimos: H, His, (S)-(+)-Histidina, H-His-OH
H1021-1KG H1021-25GM
SPCMH1021-1KGEA 1910 EUR
SPCMH1021-1KG SPCMH1021-25GM
L(+)-Histidina USP
L(+)-Histidina
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Pto. de fusión: 272…273 °C
Densidad: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064315
Núm. CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Índice Merck: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5% Min.